Läs mer
2,3,6-trimetylfenol, MP Biomedicals
Produktkod. 11439464 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439464 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11439464 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522280310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3, 6-Trimethyl Phenol
CAS 2416-94-6
Molekylformel C9H12O
MDL-nummer MFCD00002229
Kvantitet 10 g
Synonym 3-hydroxypseudocumene, phenol, 2,3,6-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,6-trimethylbenzene, 2,3,6-trimethyl-phenol, unii-05wkl2l5lj, 2,3,6-trimethyl phenol, 05wkl2l5lj, dsstox_cid_2187, dsstox_rid_76518, dsstox_gsid_22187
InChI-nyckel QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C)C(O)=C1C
IUPAC-namn 2,3,6-trimetylfenol
Molekylvikt (g/mol) 136.19
PubChem CID 17016
Formel vikt 136.19