Läs mer
2,3,6-trimetylkinoxalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11499407
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499407 5 g 5g
11489407 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21432.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17635-21-1 | C11H12N2 | 172.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17635-21-1
Molekylformel C11H12N2
Molekylvikt (g/mol) 172.23
MDL-nummer MFCD00047593
InChI-nyckel GQRWKGBOBWHKHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoxaline, 2,3,6-trimethyl, quinoxaline,2,3,6-trimethyl, acmc-20aohl, 6-methyl-2,3-dimethylquinoxaline, 2,3,7-trimethylquinoxaline
PubChem CID 87204
IUPAC-namn 2,3,6-trimetylkinoxalin
LEDER CC1=CC=C2N=C(C)C(C)=NC2=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,3,6-Trimethylquinoxaline
Smältpunkt 91°C to 94°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 172.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.