missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,7,8-Tetrachloro-[1,4]dioxino[2,3-b:5,6-b']dipyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,7,8-Tetrachloro-[1,4]dioxino[2,3-b:5,6-b']dipyridine |
| CAS | 59023-23-3 |
| Molekylformel | C10H2Cl4N2O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H2Cl4N2O2/c11-3-1-5-9(15-7(3)13)18-6-2-4(12)8(14)16-10(6)17-5/h1-2H |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C(=O)C(c2ccccc2)C(C(=O)C(C)C)C(=O)Nc3ccccc3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?