missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Cl4O/c13-7-1-5-6-2-8(14)10(16)4-12(6)17-11(5)3-9(7)15/h1-4H |
| Formel vikt | 303.9016 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?