Läs mer
2-[3-(Acetyloxy)-4-methoxyphenyl]-5-hydroxy-7-[[2,3,4-tri-O-acetyl-6-O-(2,3,4-tri-O-acetyl-6-deoxy-Alpha-L-mannopyranosyl)-Beta-D-glucopyranosyl]oxy]-4H-1-benzopyran-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-(Acetyloxy)-4-methoxyphenyl)-5-hydroxy-7-((2,3,4-tri-O-acetyl-6-O-(2,3,4-tri-O-acetyl-6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl)oxy)-4H-1-benzopyran-4-one |
| CAS | 705974-40-9 |
| Molekylformel | C42H46O22 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2’,2’’,3’,3’’,3’’’4’,4’’-Heptacetyl 5-Hydroxy Diosmin |
| InChI formel | InChI=1S/C42H46O22/c1-17-35(56-19(3)44)37(58-21(5)46)39(60-23(7)48)41(54-17)53-16-33-36(57-20(4)45)38(59-22(6)47)40(61-24(8)49)42(64-33)62-26-13-27(50)34-28(51)15-30(63-32(34)14-26)25-10-11-29(52-9)31(12-25)55-18(2)43/h10-15,17,33,35-42,50H,16H2,1-9H3/t17-,33?,35+,36+,37+,38?,39+,40-,41+,42+/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc(cc1OC(=O)C)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4OC(CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]5OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)[C@@H]4OC(=O)C)cc3O2 |
| IUPAC-namn | [5-[5-hydroxy-4-oxo-7-[(2S,3S,5R)-3,4,5-triacetyloxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-2-yl]-2-methoxyphenyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 902.8 |
| Formel vikt | 902.2481 |