missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid, Mikromol™

Produktkod. 30050134
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050134 25 mg
30049992 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050134 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0001.180025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid
CAS 59960-32-6
Analyt- eller komponentnamn 2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H16 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-[3-(alpha-Hydroxybenzyl)phenyl]propanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H16O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11,15,17H,1H3,(H,18,19)
LEDER CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(O)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-[3-[hydroxy(phenyl)methyl]phenyl]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 256.3
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 256.1099 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.