Läs mer
2-[3-(Aminocarbonyl)-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-(Aminocarbonyl)-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[3-(Aminocarbonyl)-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O4S/c1-8(2)7-22-12-5-4-10(6-11(12)14(17)19)15-18-9(3)13(23-15)16(20)21/h4-6,8H,7H2,1-3H3,(H2,17,19)(H,20,21) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 334.0987 |
| Procent renhet | >95% |