Läs mer
2-(3-Aminophenyl)-1H-benzo[d]imidazol-6-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Aminophenyl)-1H-benzo[d]imidazol-6-amine |
| CAS | 13676-49-8 |
| Molekylformel | C13H12N4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4/c14-9-3-1-2-8(6-9)13-16-11-5-4-10(15)7-12(11)17-13/h1-7H,14-15H2,(H,16,17) |
| LEDER | Nc1cccc(c1)c2nc3ccc(N)cc3[nH]2 |
| IUPAC-namn | 2-(3-aminophenyl)-3H-benzimidazol-5-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.26 |
| Formel vikt | 224.1062 |