Läs mer
2-(3-Aminophenyl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Aminophenyl)ethanol |
| CAS | 52273-77-5 |
| Molekylformel | C8H11NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Aminobenzeneethanol, 2-(3-Aminophenyl)ethanol, 2-(m-Aminophenyl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)aniline, 3-Aminophenethyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6,10H,4-5,9H2 |
| LEDER | Nc1cccc(CCO)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-aminophenyl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vikt | 137.0841 |