missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(3-Aminopropylamino)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Aminopropylamino)ethanol |
| CAS | 4461-39-6 |
| Molekylformel | C5 H14 N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Diamino-N-(2-hydroxyethyl)propane, 1,3-Diamino-N-(hydroxyethyl)propane, 3-(2-Hydroxyethylamino)propylamine, 3-(Hydroxyethylamino)propanamine, Koei 3311, N-(2-Hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane, N-(2-Hydroxyethyl)-1,3-propanediamine, N-(2-Hydroxyethyl)trimethylenediamine, N-(Aminopropyl)ethanolamine, N-(Hydroxyethyl)propane-1,3-diamine, N-(β-Hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14N2O/c6-2-1-3-7-4-5-8/h7-8H,1-6H2 |
| LEDER | NCCCNCCO |
| IUPAC-namn | 2-(3-aminopropylamino)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.18 |
| Formel vikt | 118.1106 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?