missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(3-Aminopropylamino)ethanol, TRC

Produktkod. 30316264
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30316264 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30316264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6282055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(3-Aminopropylamino)ethanol
CAS 4461-39-6
Molekylformel C5 H14 N2 O
Kvantitet 5 g
Synonym 1,3-Diamino-N-(2-hydroxyethyl)propane, 1,3-Diamino-N-(hydroxyethyl)propane, 3-(2-Hydroxyethylamino)propylamine, 3-(Hydroxyethylamino)propanamine, Koei 3311, N-(2-Hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane, N-(2-Hydroxyethyl)-1,3-propanediamine, N-(2-Hydroxyethyl)trimethylenediamine, N-(Aminopropyl)ethanolamine, N-(Hydroxyethyl)propane-1,3-diamine, N-(β-Hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane
InChI formel InChI=1S/C5H14N2O/c6-2-1-3-7-4-5-8/h7-8H,1-6H2
LEDER NCCCNCCO
IUPAC-namn 2-(3-aminopropylamino)ethanol
Molekylvikt (g/mol) 118.18
Formel vikt 118.1106
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.