Läs mer
2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]-benzonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Chloro-3-Sulfamoylbenzoyl)Benzoic Acid |
| CAS | 5270-74-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H10 Cl N O5 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]benzoic acid, o-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClNO5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)(H2,16,20,21) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(4-chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.75 |
| Visa mer |