Läs mer
2,3’-Anhydrothymidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3'-Anhydrothymidine |
| CAS | 15981-92-7 |
| Molekylformel | C10H12N2O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,5-Methano-5H,9H-pyrimido[2,1-b][1,5,3]dioxazepin-9-one, 2,3-dihydro-3-(hydroxymethyl)-8-methyl-, (2R,3R,5R)-, 2,5-Methano-5H,9H-pyrimido[2,1-b][1,5,3]dioxazepin-9-one, 2,3-dihydro-3-(hydroxymethyl)-8-methyl- (7CI), 2,5-Methano-5H,9H-pyrimido[2,1-b][1,5,3]dioxazepin-9-one, 2,3-dihydro-3-(hydroxymethyl)-8-methyl-, [2R-(2α,3β,5α)]-, 2,5-Methano-5H,9H-pyrimido[2,1-b][1,5,3]dioxazepin-9-one, 2,3-dihydro-3-(hydroxymethyl)-8-methyl-, stereoisomer (8CI), (2R,3R,5R)-2,3-Dihydro-3-(hydroxymethyl)-8-methyl-2,5-methano-5H,9H-pyrimido[2,1-b][1,5,3]dioxazepin-9-one, 2,3'-Anhydro-1-(2'-deoxy-β-D-threo-pentofuranosyl)thymine, 2,3'-O-Cyclothymidine, NSC 144601, O2,3'-Cyclothymidine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O4/c1-5-3-12-8-2-6(7(4-13)15-8)16-10(12)11-9(5)14/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3 |
| LEDER | CC1=CN2[C@H]3C[C@@H](OC2=NC1=O)[C@@H](CO)O3 |
| IUPAC-namn | 10-(hydroxymethyl)-4-methyl-8,11-dioxa-2,6-diazatricyclo[7.2.1.02,7]dodeca-3,6-dien-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.21 |
| Formel vikt | 224.0797 |