Läs mer
2,3-Bensantracen, 98 %
Produktkod. 10293980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10293980 500 mg Glasflaska 500mg
10468050 1 g Glasflaska 1g
11954451 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10293980 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105265000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 92-24-0 | C18H12 | 228,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-24-0
Molekylformel C18H12
Molekylvikt (g/mol) 228.29
InChI-nyckel IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthacene, 2,3-benzanthracene, rubene, benz b anthracene, 2,3-benzanthrene, chrysogen, hydrocarbon, unii-qyj5z6712r, ccris 1183
PubChem CID 7080
ChEBI CHEBI:32600
IUPAC-namn tetracen
LEDER C1=CC=C2C=C3C=C4C=CC=CC4=CC3=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Benzanthracene
Smältpunkt >300°C
Färg Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Beilstein 05,IV,2545
Merck Index 15,6454
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: difficulty soluble in most solvents,soluble in hot xylene
Formel vikt 228.29
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Benzanthracene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.