Läs mer
2,3-Benzofuran, 99 %
Produktkod. 10519800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10519800 10 mL Glasflaska 10ml
10371374 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10519800 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105480100
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 271-89-6 | C8H6O | 118,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 271-89-6
Molekylformel C8H6O
Molekylvikt (g/mol) 118.14
MDL-nummer MFCD00005847
InChI-nyckel IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene
PubChem CID 9223
ChEBI CHEBI:35260
IUPAC-namn 1-bensofuran
LEDER O1C=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Benzofuran
CAS Min % 99.4
CAS Max % 100.0
Färg Brun-gul till gul
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 173 °C till 175 °C
Flampunkt 50 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,4 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5655 till 1,5675
Kvantitet 10 mL
Beilstein 17, 54
Merck Index 15, 1090
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: olösliga i AQ. alkaliska lösningar
Formel vikt 118.13
Procent renhet 99.50%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Benzofuran
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.