missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3-Benzoperylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Benzoperylene |
| CAS | 197-70-6 |
| Molekylformel | C24 H14 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzo[b]perylene, Dibenzo[de,op]naphthacene |
| InChI formel | InChI=1S/C24H14/c1-2-9-17-16(6-1)14-22-21-11-4-8-15-7-3-10-19(23(15)21)20-13-5-12-18(17)24(20)22/h1-14H |
| LEDER | c1ccc2c(c1)cc3c4cccc5cccc(c6cccc2c36)c45 |
| IUPAC-namn | hexacyclo[11.9.1.114,18.03,8.09,23.022,24]tetracosa-1,3,5,7,9(23),10,12,14,16,18(24),19,21-dodecaene |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.37 |
| Formel vikt | 302.1096 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?