missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-fluoro-2-methylphenyl)propionamide, 95%

Merk:  Alfa Aesar™ H65799.03

Overige gegevens : Weight : 0.00100kg

Quantity 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15449906

  • 2362.17 SEK / 1g


Estimated Shipment date
from Supplier 05-03-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-fluoro-2-methylphenyl)propionamide
361.41
MFCD28098825

Specificatie

2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-fluoro-2-methylphenyl)propionamide
95%
MFCD28098825
Solid
361.41
1g
Video's
SDS