Läs mer
2,3-Bis(1,5-dihydro-5-methyl-5-(1-methylethyl-4H-Imadazol-4-one)-5-methoxymethyl Pyridine (Imazamox Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imazamox Impurity I |
| CAS | 1797987-25-7 |
| Molekylformel | C21H29N5O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Imazamox Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29N5O3/c1-11(2)20(5)18(27)23-16(25-20)14-8-13(10-29-7)9-22-15(14)17-24-19(28)21(6,26-17)12(3)4/h8-9,11-12H,10H2,1-7H3,(H,23,25,27)(H,24,26,28) |
| LEDER | O=C1C(C(C)C)(C)NC(C2=NC=C(COC)C=C2C3=NC(C(C)C)(C)C(O)=N3)=N1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-(5-hydroxy-4-isopropyl-4-methyl-4H-imidazol-2-yl)-5-(methoxymethyl)pyridin-2-yl)-5-isopropyl-5-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 399.49 |
| Formel vikt | 399.23 |