Läs mer
2,3-Bis[2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazone]2,3-pentanedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Bis[2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazone]2,3-pentanedione |
| CAS | 1180-59-2 |
| Molekylformel | C17 H16 N8 O8 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N8O8/c1-3-13(19-21-15-7-5-12(23(28)29)9-17(15)25(32)33)10(2)18-20-14-6-4-11(22(26)27)8-16(14)24(30)31/h4-9,20-21H,3H2,1-2H3/b18-10+,19-13+ |
| LEDER | CC\C(=N/Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])\C(=N\Nc2ccc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])\C |
| IUPAC-namn | N-[(E)-[(3E)-3-[(2,4-dinitrophenyl)hydrazinylidene]pentan-2-ylidene]amino]-2,4-dinitroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.358 |
| Formel vikt | 460.109 |