missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile |
| CAS | 1428-67-7 |
| Molekylformel | C15 H13 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,3-Bis(p-hydroxyphenyl)propionitrile, 4-Hydroxy-α-(4-hydroxyphenyl)benzenepropanenitrile, DPN |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO2/c16-10-13(12-3-7-15(18)8-4-12)9-11-1-5-14(17)6-2-11/h1-8,13,17-18H,9H2 |
| LEDER | Oc1ccc(CC(C#N)c2ccc(O)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 2,3-bis(4-hydroxyphenyl)propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.27 |
| Formel vikt | 239.0946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?