Läs mer
2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate, TRC
Produktkod. 30010416
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010416 10 mg
30004118 50 mg
30010393 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010416 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB32562010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10103-89-6
Molekylformel C14 H14 N2 O6
Molekylvikt (g/mol) 306.27
Synonym 2,3-Di(acetoxymethyl)quinoxaline di-N-Oxide;
IUPAC-namn [3-(acetoxymethyl)-1,4-dioxo-quinoxaline-1,4-diium-2-yl]methyl acetate
LEDER CC(=O)OCC1=C(COC(=O)C)[N+](=O)c2ccccc2[N+]1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate
Analyt- eller komponentnamn 2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O6/c1-9(17)21-7-13-14(8-22-10(2)18)16(20)12-6-4-3-5-11(12)15(13)19/h3-6H,7-8H2,1-2H3/q+2
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 306.0841