Läs mer
2-(3-Bromo-4-fluorfenyl)acetonitril, 96 %
Produktkod. 15458808
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458808 5 g 5g
15468808 250 mg 250mg
15448808 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15458808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62260.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 501420-63-9 | C8H5BrFN | 214,037 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501420-63-9
Molekylformel C8H5BrFN
Molekylvikt (g/mol) 214.037
MDL-nummer MFCD08458154
InChI-nyckel ORKCKZRBHXMWBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromo-4-fluorophenyl acetonitrile, 3-bromo-4-fluorophenylacetonitrile, 3-bromo-4-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorophenyl acetonitrile, 3-bromo-4-fluoro benzyl cyanide, 3-bromo-4-fluorobenzeneacetonitrile, 2-3-bromo-4-fluorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 20113897
IUPAC-namn 2-(3-brom-4-fluorfenyl)acetonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1CC#N)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 214.03
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.