Läs mer
2-[3-(brommetyl)fenyl]tiofen,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10536534
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10536534 250 mg 250mg
10528823 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10536534 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC44508CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 85553-44-2
Molekylformel C11H9BrS
Molekylvikt (g/mol) 253.157
MDL-nummer MFCD08435867
InChI-nyckel JQQDEBDYUAKNGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromomethyl phenyl thiophene, 3-2-thienyl benzyl bromide, 2-3-bromomethyl phenyl-thiophene
PubChem CID 13150400
IUPAC-namn 2-[3-(brommetyl)fenyl]tiofen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CBr)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[3-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 253.16
Procent renhet 97%