Läs mer
2-[3-(brommetyl)fenyl]tiofen,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3174844
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10536534
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC44508CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 85553-44-2
Molekylformel C11H9BrS
Molekylvikt (g/mol) 253.157
MDL-nummer MFCD08435867
InChI-nyckel JQQDEBDYUAKNGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromomethyl phenyl thiophene, 3-2-thienyl benzyl bromide, 2-3-bromomethyl phenyl-thiophene
PubChem CID 13150400
IUPAC-namn 2-[3-(brommetyl)fenyl]tiofen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CBr)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[3-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 253.16
Procent renhet 97%