Läs mer
2-(3-Bromfenoxi)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10587684
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10587684 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10367264 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10587684 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50210CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 92545-83-0
Molekylformel C11H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 250.10
MDL-nummer MFCD08741430
InChI-nyckel CXEIVVAAUANDIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromophenoxy pyridine, 2-3-bromophenoxyl pyridine, pyridine, 2-3-bromophenoxy, 3-bromophenyl pyridin-2-yl ether, 3-bromo-1-2-pyridyloxy benzene, 1-bromo-3-pyridin-2-yl oxy benzene
PubChem CID 21616612
IUPAC-namn 2-(3-bromfenoxi)pyridin
LEDER BrC1=CC=CC(OC2=CC=CC=N2)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Bromophenoxy)pyridine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 250.09
Procent renhet 97%