Läs mer
2-(3-Bromophenyl)benzimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Bromophenyl)benzimidazole |
| CAS | 77738-96-6 |
| Molekylformel | C13 H9 Br N2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-(3-Bromophenyl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(3-Bromophenyl)-1H-benzimidazole, NSC 128753 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9BrN2/c14-10-5-3-4-9(8-10)13-15-11-6-1-2-7-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16) |
| LEDER | Brc1cccc(c1)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC-namn | 2-(3-bromophenyl)-1H-benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.128 |
| Formel vikt | 271.995 |