Läs mer
2-(3-bromfenyl)furan,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10634005
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10634005 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10061334 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10634005 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46110CB
Kemiska identifierare
CAS 85553-51-1
Molekylformel C10H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 223.07
MDL-nummer MFCD07775615
InChI-nyckel YQTIZEZABLIGPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromophenyl furan, 2-3-bromo-phenyl-furan, furan,2-3-bromophenyl
PubChem CID 10609118
IUPAC-namn 2-(3-bromfenyl)furan
LEDER BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Bromophenyl)furan
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 223.07
Procent renhet 97%