Läs mer
2-(3-bromfenyl)propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11944661 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11944661 1 g 1g
11954661 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11944661 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444620010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 30951-66-7
Molekylformel C9H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 215.09
InChI-nyckel ZRFMJMFYMQAUDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromophenyl propan-2-ol, 2-3-bromophenyl-2-propanol, acmc-209hjh, 2-3-bromophenyl-propan-2-ol, 2-3-bromo-phenyl-propan-2-ol, 3-alpha-hydroxyisopropyl-1-bromobenzene
PubChem CID 15072383
IUPAC-namn 2-(3-bromfenyl)propan-2-ol
LEDER CC(C)(C1=CC(=CC=C1)Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Bromophenyl)propan-2-ol
Kokpunkt 100°C (3.0 Torr)
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.09
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(3-Bromophenyl)propan-2-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.