Läs mer
2-(3-Bromopropoxi)tetrahydro-2H-pyran, 98%, stabiliserad med kaliumkarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10705915 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10705915 5 g 5g
10481654 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10705915 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399730050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 33821-94-2 | Molekylformel: C8H15BrO2 | Molekylvikt: 223,1 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33821-94-2
Molekylformel C8H15BrO2
Molekylvikt (g/mol) 223.1
InChI-nyckel HJNHUFQGDJLQRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromopropoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-3-bromopropoxy oxane, 2-3-bromopropoxy-tetrahydro-2h-pyran, 2-3-bromopropoxy tetrahydropyran, 1-bromo-3-tetrahydropyranyloxypropane, 2-3-bromo-propoxy-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 2-3-bromopropoxy tetrahydro, acmc-1cjr6, 1-bromo-3-2-oxanyloxy propane
PubChem CID 2777988
IUPAC-namn 2-(3-bromopropoxi)oxan
LEDER C1CCOC(C1)OCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Namnnotering Stabiliserat med kaliumkarbonat
Densitet 1.3140g/mL, 1.314
Kokpunkt 64,5 °C (0,8 mmHg)
Flampunkt 106 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 223.1
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.