Läs mer
2-(3-Bromopropyl)-1,2,4-triazolo-pyridin-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Bromopropyl)-1,2,4-triazolo-pyridin-3-one |
| CAS | 1094305-62-0 |
| Molekylformel | C9H10BrN3O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-(3-Bromopropyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10BrN3O/c10-5-3-7-13-9(14)12-6-2-1-4-8(12)11-13/h1-2,4,6H,3,5,7H2 |
| LEDER | BrCCCN1N=C2C=CC=CN2C1=O |
| IUPAC-namn | 2-(3-bromopropyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.1 |
| Formel vikt | 255.0007 |