Läs mer
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane |
| CAS | 62563-07-9 |
| Molekylformel | C6 H11 Br O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c7-3-1-2-6-8-4-5-9-6/h6H,1-5H2 |
| LEDER | BrCCCC1OCCO1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-bromopropyl)-1,3-dioxolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.054 |
| Formel vikt | 193.994 |