Läs mer
2,3-Butane-1,1,1,4,4,4-d6-diol (mixture of stereoisomers), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Butanediol-1,1,1,4,4,4-D6 |
| CAS | 344750-80-7 |
| Molekylformel | C4 D6 H4 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,3-Butane-1,1,1,4,4,4-d6-diol (9 CI), 2,3-Butanediol-d6, 2,3-Butanediol-1,1,1,4,4,4-D6, 2,3-Butanediol-1,1,1,4,4,4-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(O)C(O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,4,4,4-hexadeuteriobutane-2,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.158 |
| Formel vikt | 96.1057 g/mol |
| Visa mer |