Läs mer
2,3-Butanediol, 98 %, blandning av racemiska och mesoformer, techn.
Produktkod. 10284510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10284510 250 mL Glasflaska 250ml
10428440 1 L Glasflaska 1 L
11944631 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10284510 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107642500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 513-85-9 | C4H10O2 | 90,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-85-9
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
InChI-nyckel OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-butanediol, 2,3-butylene glycol, 2,3-dihydroxybutane, dimethylethylene glycol, dimethylene glycol, pseudobutylene glycol, sym-dimethylethylene glycol, ccris 5501, dl-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, r*,r*-.+/-.
PubChem CID 262
ChEBI CHEBI:62064
IUPAC-namn butan-2,3-diol
LEDER CC(C(C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Butanediol
Smältpunkt 19,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 180,0 °C
Flampunkt 85 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Brytningsindex 1,4330 till 1,4370
Kvantitet 250 mL
Beilstein 01,479
Merck Index 15,1571
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och diisopropyleter
Formel vikt 90.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.