missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3-Butanediol-d8 (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Butanediol-d8 |
| CAS | 347841-77-4 |
| Molekylformel | C4 D8 H2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2,3-Butane-1,1,1,2,3,4,4,4-d8-diol (9CI), 2,3-Butanediol-d8, 2,3-Butanediol-D8, 2,3-Butanediol-1,1,1,2,3,4,4,4-d8, 2,3-Butane-d8-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,3,4,4,4-octadeuteriobutane-2,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.17 |
| Formel vikt | 98.118 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?