Läs mer
2,3-Butanediol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15856610
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15856610 1 L 1 L
15820631 - 5ml
15830631 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15856610 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8188011000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Mixture of meso- D- and L-form for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-85-9
Kvalitet Research
Molekylformel CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Molekylvikt (g/mol) 90.12
Specifikationer
Smältpunkt 18°C to 20°C
Densitet 1.00 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 180°C to 182°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00004523
Kvantitet 1 L
Synonym 2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glycol, 2,3-Butanediol