Läs mer
2,3-Butanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Butanediol |
| CAS | 513-85-9 |
| Molekylformel | C4 H10 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,2-Dimethyl-1,2-ethanediol, 2,3-Butylene glycol, 2,3-Dihydroxybutane, Dimethylethylene glycol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CC(O)C(C)O |
| IUPAC-namn | butan-2,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.12 |
| Formel vikt | 90.0681 |