Läs mer
2,3-butanedion, 99 %
Produktkod. 11484110
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484110 10 g 10g
11492307 100 g 100g
11402317 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484110 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14217.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 431-03-8 | C4H6O2 | 86,09 g/mol
2,3-butandion används för att bilda triazin- och pteridinringsystem genom cyklokondensation med aminer. Det används också för att inaktivera aminopeptidas-N och fungerar som en prekursor till alfa-dioner. Den finner användning i alkoholhaltiga drycker, livsmedel, för att modifiera arginylrester i proteiner och för att ge en smörig smak till mikrovågspopcorn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,3-butandion används för att bilda triazin- och pteridinringsystem genom cyklokondensation med aminer. Det används också för att inaktivera aminopeptidas-N och fungerar som en prekursor till alfa-dioner. Den finner användning i alkoholhaltiga drycker, livsmedel, för att modifiera arginylrester i proteiner och för att ge en smörig smak till mikrovågspopcorn.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med syror, starka baser, metaller, reduktionsmedel och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 431-03-8
Molekylformel C4H6O2
Molekylvikt (g/mol) 86.09
MDL-nummer MFCD00008756
InChI-nyckel QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-butanedione, diacetyl, biacetyl, dimethylglyoxal, 2,3-diketobutane, dimethyl glyoxal, butanedione, dimethyl diketone, 2,3-butadione, 2,3-dioxobutane
PubChem CID 650
ChEBI CHEBI:16583
IUPAC-namn butan-2,3-dion
LEDER CC(=O)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Butanedione
Smältpunkt -3 °C
Densitet 0.983
Kokpunkt 87 °C till 88 °C
Flampunkt 10 °C (50 °F)
Odör Sött
Brytningsindex 1.394
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2346
Beilstein 605398
Merck Index 14,2966
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 86.09
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Butanedione
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Butanedione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.