Läs mer
2,3-Butanedione-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Butanedione-d6 |
| CAS | 22026-37-5 |
| Molekylformel | C4 2H6 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,4,4,4-hexadeuteriobutane-2,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 92.13 |
| Formel vikt | 92.0744 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |