Läs mer
2,3-Butanedionmonoxim, 99 %
Produktkod. 11476897
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476897 100 g 100g
11486897 500 g 500g
11496897 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14339.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1111.80 SEK
    904.65 SEK / 100g
    Save 207.15 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 57-71-6 | C4H7NO2 | 101,11 g/mol
2,3-butandionmonoxim är en reversibel hämmare av myosin ATPas. Det används också som ett reagens för kolorimetrisk bestämning av urea.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,3-Butanedionmonoxim är en reversibel hämmare av myosin ATPas. Det används också som ett reagens för kolorimetrisk bestämning av urea.
Löslighet Lösligt i vatten
(50g/L vid 20 °C)
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-71-6
Molekylformel C4H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 101.11
MDL-nummer MFCD00002116
InChI-nyckel FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Synonym 2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime
PubChem CID 6409633
ChEBI CHEBI:4480
IUPAC-namn (3E)-3-hydroxiiminobutan-2-on
LEDER CC(=O)C(\C)=N\O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Butanedione monoxime
Smältpunkt 74 °C till 77 °C
Kokpunkt 185 °C till 186 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 605582
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 g/L vid 20 °C)
Formel vikt 101.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.