Läs mer
2,3-Butanedione monoxime, 99%
Produktkod. p-7021838
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11476897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14339.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 57-71-6 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
2,3-butandionmonoxim är en reversibel hämmare av myosin ATPas. Det används också som ett reagens för kolorimetrisk bestämning av urea.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,3-Butanedionmonoxim är en reversibel hämmare av myosin ATPas. Det används också som ett reagens för kolorimetrisk bestämning av urea.
Löslighet Lösligt i vatten
(50g/L vid 20 °C)
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-71-6
Molekylformel C4H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 101.11
MDL-nummer MFCD00002116
InChI-nyckel FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Synonym 2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime
PubChem CID 6409633
ChEBI CHEBI:4480
IUPAC-namn (3E)-3-hydroxiiminobutan-2-on
LEDER CC(=O)C(\C)=N\O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Butanedione monoxime
Smältpunkt 74°C to 77°C
Kokpunkt 185°C to 186°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 605582
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water (50g/L at 20°C)
Formel vikt 101.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.