Läs mer
2,3-Butanedione, TRC
Produktkod. 30134450
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134450 500 mL
18030350 5 mL
18060240 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134450 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB690030500ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 431-03-8
Molekylformel C4 H6 O2
Molekylvikt (g/mol) 86.09
Synonym 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750
IUPAC-namn butan-2,3-DION
LEDER CC(=O)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Butanedione
Kvantitet 500 mL
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
Formel vikt 86.0368