Läs mer
2-(3-Butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-(3-Butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 2731369-13-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(3-Butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H25 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Dimetindene Maleate Imp. F (EP), Dimetindene Imp. F (EP), 2-(3-Butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. F (EP) as Hydrochloride, Dimetindene Maleate Impurity F as Hydrochloride, Dimetindene Impurity F as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCCC1=C(CCN(C)C)Cc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 2-(3-butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride |
| Visa mer |