Läs mer
2-(3-butynyloxi)tetrahydro-2H-pyran, TRC
Produktkod. 30341064
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30341064 1 g
1 options
Produktkod. 30341064 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB8097001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
CAS 40365-61-5
Molekylformel C9 H14 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 2-(3-Butyn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
InChI formel InChI=1S/C9H14O2/c1-2-3-7-10-9-6-4-5-8-11-9/h1,9H,3-8H2
LEDER C#CCCOC1CCCCO1
IUPAC-namn 2-men-3-ynoxyoxan
Molekylvikt (g/mol) 154.21
Formel vikt 154.0994