Läs mer
2-[3-Carboxy-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-Carboxy-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO5S/c1-8(2)7-22-12-5-4-10(6-11(12)15(18)19)14-17-9(3)13(23-14)16(20)21/h4-6,8H,7H2,1-3H3,(H,18,19)(H,20,21) |
| Formel vikt | 335.0827 |