missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(3-(Carboxymethyl)-4-(phenylthio)-phenyl)propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-(Carboxymethyl)-4-(phenylthio)-phenyl)propanoic Acid |
| CAS | 83237-49-4 |
| Molekylformel | C17 H16 O4 S |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O4S/c1-11(17(20)21)12-7-8-15(13(9-12)10-16(18)19)22-14-5-3-2-4-6-14/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21) |
| LEDER | CC(C(=O)O)c1ccc(Sc2ccccc2)c(CC(=O)O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-[3-(carboxymethyl)-4-phenylsulfanylphenyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.372 |
| Formel vikt | 316.077 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?