Läs mer
{2-[(3-Carboxypropanoyl)oxy]ethyl}trimethylazanium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Succinylmonocholine Chloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-10(2,3)6-7-14-9(13)5-4-8(11)12;/h4-7H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 239.0924 |