Läs mer
2-[3-(klormetyl)fenyl]-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10777885
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10777885 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10538823 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10777885 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC36524CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 906352-60-1
Molekylformel C10H8ClNS
Molekylvikt (g/mol) 209.69
MDL-nummer MFCD09025829
InChI-nyckel SWICJACRAPFUKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chloromethyl phenyl-1,3-thiazole, 2-3-chloromethyl phenyl thiazole
PubChem CID 18525728
IUPAC-namn 2-[3-(klormetyl)fenyl]-1,3-tiazol
LEDER ClCC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 209.7
Procent renhet 97%