Läs mer
2-[3-(klormetyl)fenyl]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 204.66 |
| Procent renhet | 97% |