Läs mer
2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClN2/c12-8-9-3-1-4-10(7-9)11-13-5-2-6-14-11/h1-7H,8H2 |
| Formel vikt | 204.0454 |