Läs mer
2-[3-(klormetyl)piperidino]-6-metylpyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3586650
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10738265 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10472474 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10738265 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59024CB
Kemiska identifierare
CAS 937795-92-1
Molekylformel C11H16ClN3
Molekylvikt (g/mol) 225.72
MDL-nummer MFCD09879918
InChI-nyckel DTVYKEHYUMEUFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-3-chloromethyl piperidin-1-yl-6-methylpyrazine, 2-3-chloromethyl piperidino-6-methylpyrazine, 2-3-chloromethyl piperidyl-6-methylpyrazine
PubChem CID 24229601
IUPAC-namn 2-[3-(klormetyl)piperidin-1-yl]-6-metylpyrazin
LEDER CC1=CN=CC(=N1)N1CCCC(CCl)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[3-(Chloromethyl)piperidino]-6-methylpyrazine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 225.72
Procent renhet 97%